Tisk…
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
B86400-25G B86400-5G
SIALB86400-25GEA 3950 CZK
SIALB86400-25G SIALB86400-5G
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Buten-2-ol
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 96 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004543
CAS číslo: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II