Veratrol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
A11985.0B
A11985.0I
A11985.30
A11985.0BEA
3200
CZK
A11985.0B
A11985.0I
A11985.30
Veratrol ≥99%
Veratrol
Purity: 99%
CAS No.: 91-16-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1364621
Merck Reference: 14,9956
MDL No.: MFCD00008357
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Bod varu: 206…207 °C Bod tání: 21…23 °C Hustota: 1,084 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008357 CAS číslo: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Merck Index: 14,9956 |