Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
292850-1L 292850-250ML
SIAL292850-1LEA 5190 CZK
SIAL292850-1L SIAL292850-250ML
Bis(2-ethylhexyl)amine, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)amine
Vzorec: C₁₆H₃₅N
Bod varu: 281,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –60 °C
Hustota: 0,8062 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009489
CAS číslo: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2922
ADR: 8,II