Tisk…
Guanidiniumthiokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
G6639-1KG G6639-250G G6639-25G G6639-500G G6639-100G
SIALG6639-1KGEA 19970 CZK
SIALG6639-1KG SIALG6639-250G SIALG6639-25G SIALG6639-500G SIALG6639-100G
Guanidiniumthiokyanát, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Bod tání: 118 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1