Tisk…
Citran trojdraselný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
60153-500G-F 60153-1KG-F
SIAL60153-500G-FEA 1260 CZK
SIAL60153-500G-F SIAL60153-1KG-F
Citran trojdraselný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný monohydrát
Vzorec: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324,41 g/mol
Bod tání: 230 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS číslo: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM