Tisk…
Veratrol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
161110010 161111000 161115000
ACRO161110010EA 4310 CZK
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
Veratrol 99+%
Veratrol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008357
CAS číslo: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA