Tisk…
Bisakrylamid, powder
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
Synonyms: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
RC-024 RC-025
RC-024EA 4850 CZK
RC-024 RC-025
Bisakrylamid, powder
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Bod varu: 125 °C (3,33 hPa)
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008625
CAS číslo: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM