Močovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
U6504-1KG
U6504-500G
SIALU6504-1KGEA
9190
CZK
SIALU6504-1KG
SIALU6504-500G
Močovina, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec:
NH₂CONH₂ MW: 60.06 Bod varu: 197 Bod tání: 132.7 Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS číslo: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |