Tisk…

4-Chlororesorcinol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

C70606-100G C70606-500G
SIALC70606-100GEA 1840 CZK
SIALC70606-100G SIALC70606-500G
4-Chlororesorcinol, Sigma-Aldrich®
4-Chlororesorcinol
Vzorec: C₆H₅ClO₂
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002273
CAS číslo: 95-88-5
EINECS: 202-462-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR