Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
244589-10G
244589-250G
244589-50G
SIAL244589-10GEA
2720
CZK
SIAL244589-10G
SIAL244589-250G
SIAL244589-50G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec:
MnCl₂ MW: 125.84 Bod varu: 1190 Bod tání: 650 Hustota: 2.98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS číslo: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,05768 |