Tisk…
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450995-25G 450995-5G
SIAL450995-25GEA 12280 CZK
SIAL450995-25G SIAL450995-5G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 650 °C
Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011114
CAS číslo: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768