Tisk…
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
328146-25G 328146-2KG 328146-500G
SIAL328146-25GEA 1090 CZK
SIAL328146-25G SIAL328146-2KG SIAL328146-500G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 650 °C
Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011114
CAS číslo: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768