Tisk…
1,2-Epoxybutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
109975-1L 109975-250ML
SIAL109975-1LEA 4550 CZK
SIAL109975-1L SIAL109975-250ML
1,2-Epoxybutane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxybutane
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –130 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005153
CAS číslo: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II