Tisk…
2,4-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
725196-1G 725196-5G
SIAL725196-1GEA 2690 CZK
SIAL725196-1G SIAL725196-5G
2,4-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
MDL Number: MFCD01859720
CAS číslo: 58530-53-3