Tisk…
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M18655-1KG M18655-100G M18655-500G M18655-5G
SIALM18655-1KGEA 4240 CZK
SIALM18655-1KG SIALM18655-100G SIALM18655-500G SIALM18655-5G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…57 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002332
CAS číslo: 150-76-5
EINECS: 205-769-8