Tisk…
Hydrochinonmonomethylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.0025
8.21233.0005EA 766 CZK
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.0025
Hydrochinonmonomethylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 243 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…57 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002332
CAS číslo: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 40 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (60 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 445 °C