Tisk…
Hydrochinonmonomethylether ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
A14845.0B A14845.18 A14845.30
A14845.0BEA 3850 CZK
A14845.0B A14845.18 A14845.30
Hydrochinonmonomethylether ≥98%
Hydrochinonmonomethylether
Purity: 98+% CAS No.: 150-76-5 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 55-58° Boiling Point: 243-246° Beilstein Reference: 507924 MDL No.: MFCD00002332
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 243…246 °C
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1,550
Bod vzplanutí: 132 °C (269 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002332
CAS číslo: 150-76-5
EINECS: 205-769-8