3-Methoxyphenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
A12826.14
A12826.22
A12826.36
A12826.14EA
886
CZK
A12826.14
A12826.22
A12826.36
3-Methoxyphenol ≥97%
3-Methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 150-19-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1209898
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002267
Vzorec:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 Bod varu: 244 °C Bod tání: –18 °C Hustota: 1.140 Bod vzplanutí: 124 °C (255 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002267 CAS číslo: 150-19-6 EINECS: 205-754-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |