Tisk…
3-Methoxyphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 2340 CZK
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Methoxyphenol 97%
3-Methoxyphenol
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 244 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,145 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002267
CAS číslo: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %