Tisk…

Guajakol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

G5502-100G G5502-1KG G5502-250G
SIALG5502-100GEA 1990 CZK
SIALG5502-100G SIALG5502-1KG SIALG5502-250G
Guajakol, Sigma-Aldrich®
Guajakol
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…32 °C
Hustota: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002185
CAS číslo: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR