Tisk…
Guajakol
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
70430-100 70430-25 70430-50 70430-500
CAYM70430-100EA 1540 CZK
CAYM70430-100 CAYM70430-25 CAYM70430-50 CAYM70430-500
Guajakol
Guajakol
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…32 °C
Hustota: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002185
CAS číslo: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568