Tisk…
Guajakol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 3250 CZK
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guajakol 99+%
Guajakol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
Bod varu: 205 °C (760 mmHg)
Bod tání: 27…29 °C
Hustota: 1.1534
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002185
CAS číslo: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Merck Index: 13,04568
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %