Tisk…
4-Ethoxyphenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 2210 CZK
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Ethoxyphenol 99%
4-Ethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 131 °C (9 mmHg)
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002334
CAS číslo: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %