Tisk…
2-Ethoxyphenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370030050 370035000
ACRO370030050EA 956 CZK
ACRO370030050 ACRO370035000
2-Ethoxyphenol 98%
2-Ethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 216…217 °C
Bod tání: 20…25 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002187
CAS číslo: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %