Anizol, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
96109-5ML-F
96109-10ML-F
96109-5ML-FEA
4620
CZK
96109-5ML-F
96109-10ML-F
Anizol, Supelco®
Anizol
Vzorec:
C₇H₈O MW: 108.14 Bod varu: 154 Bod tání: –37 °C Hustota: 0.9961 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 44 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS číslo: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3 III Merck Index: 13,00672 |