Řada hřídelových elektronicky nastavitelných míchadel vybavených pokročilými bezpečnostními systémy.
- kompaktní ergonomický design pro snadné použití, jednotky jsou lehké, spolehlivé a tiché
- pomalý náběh rychlosti zabrání vystříknutí kapaliny z nádoby
- díky mikroprocesorovému ovládání motoru zůstává rychlost vždy konstantní nezávisle na viskozitě kapaliny (kromě modelů ES)
- modely BS, PW, DLS, LH a DLH mají bezpečnostní sklíčidlo bez klíče pro zvýšení bezpečnosti
- modely DLS a DLH mají dva digitální displeje, na kterých je zobrazena současně aktuální a nastavená rychlost
ES kompaktní hřídelové míchadlo pro jednoduché aplikace míchání kapalin při nízké a střední rychlosti (max. 1000 mPas). Vhodné pro míchání kapalin s objemem do 15 l, s nastavitelnou rychlostí od 50 do 1300 min-1. Bezpečnostní systém chrání zařízení před přehřátím.
LS hřídelové míchadlo pro kapaliny střední až nízkou viskozitou (do 25 000 mPas). Vhodné pro míchání kapalin s objemem do 25 l, s nastavitelnou rychlostí od 50 do 2000 min-1. Jednotka může běžet v nepřetržitém režimu.
PW výkonné hřídelové míchadlo pro kapaliny s vysokou viskozitou (do 100 000 mPas). Vhodné pro míchání kapalin s objemem do 70 l, s nastavitelnou rychlostí od 20 do 1200 min-1. Jednotka může běžet v nepřetržitém režimu.
DLS hřídelové míchadlo pro kapaliny se střední viskozitou (do 25 000 mPas). Nastavitelná rychlost od 50 do 2000 min-1. Bezpečnostní systém chrání jednotku před přetížením v případě závady motoru.
LH a DLH jsou charakterizovány silným točivým momentem a jsou využívány pro kapaliny s vysokou viskozitou (až 50 000 mPas). Nastavitelná rychlost od 50 do 2000 min-1. Bezpečnostní systém chrání jednotku před přetížením v případě závady motoru.
Informace pro objednávání: dodáváno bez míchacích nástrojů, které je nutné objednat zvlášť.