Tisk…
Systém stanovení B.O.D.
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
F102B0134 F102B0133
705-0736EA 8400 CZK
705-0736 VELPF102B0133
Systém stanovení B.O.D.
Biologická spotřeba kyslíku (BOD) měřiče
Měřicí systém bez rtuti pro stanovení množství rozpuštěného kyslíku spotřebovaného aerobními biologickými mikroorganismy ve vodě. Senzor využívá manometrickou technologii a mikroprocesorové řízení k poskytování pravidelných měření dat v definovaných obdobích.
  • snadné používání bez použití rtuti
  • během každých 24 hodin může být uloženo nebo okamžitě zobrazeno na číselném displeji pět hodnot
  • nabízíme systémy pro 1, 6 a 10 láhví se vzorky
  • rozsahy měření: 90/250/600/999 ppm BOD
Pro dosažení reprodukovatelných výsledků je obvykle vyžadována regulace teploty, více informací v návodu k použití příslušného termostatu nebo inkubátoru.
Temperature control is usually required for reproducible results - please see entries for thermostatic cabinets and incubators which are supplied separately.
Informace o dodávce: Systém je dodáván se senzory, tmavými láhvemi na vzorky, držákem pro CO2 odlučovač, magnetickou míchačkou (pouze vícemístné) a míchacími tyčinkami.