Tisk…
Triphenylamine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
140310250 140311000
ACRO140310250EA 2440 CZK
ACRO140310250 ACRO140311000
Triphenylamine 99+%
Triphenylamine
Vzorec: C₁₈H₁₅N
MW: 245.32
Bod varu: 347…348 °C (760 mmHg)
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003020
CAS číslo: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %