Tisk…
3,4-Dinitrophenol stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Moistened with water
42195-1G 42195-5G
SIAL42195-1GEA 3560 CZK
SIAL42195-1G SIAL42195-5G
3,4-Dinitrophenol stabilised, Sigma-Aldrich®
3,4-Dinitrophenol
Vzorec: C₆H₄N₂O₅
MW: 184.11
Bod varu: 419
Bod tání: 132
Hustota: 1.672
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 577-71-9
EINECS: 209-415-3
UN: 1320
ADR: 4.1 I