Tisk…
2,3-Dinitrophenol stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Moistened with water
42155-1G 42155-5G
SIAL42155-1GEA 0 CZK
SIAL42155-1G SIAL42155-5G
2,3-Dinitrophenol stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
2,3-Dinitrophenol
Vzorec: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,11 g/mol
Bod tání: 144 °C
Hustota: 1,681 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 66-56-8
EINECS: 200-628-7
UN: 1320
ADR: 4.1,I