Tisk…
2,4-Dinitroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21542.14 B21542.22 B21542.36
B21542.14EA 1460 CZK
B21542.14 B21542.22 B21542.36
2,4-Dinitroanisole ≥98%
2,4-Dinitroanisole
Purity: 98% CAS No.: 119-27-7 Molecular Formula: C7H6N2O5 Formula Weight: 198.14 Melting Point: 88-94° Boiling Point: 207°/12mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00035745
Vzorec: C₇H₆N₂O₅
MW: 198.14
Bod varu: 351
Bod tání: 88
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00035745
CAS číslo: 119-27-7
EINECS: 204-310-9
UN: 2811