4-Nitrofenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14376.0B
A14376.0I
A14376.30
A14376.0BEA
2940
CZK
A14376.0B
A14376.0I
A14376.30
4-Nitrofenol ≥99%
4-Nitrofenol
Purity: 99%
CAS No.: 100-02-7
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 169°(336°F)
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 279° dec.
Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1281877
Merck Reference: 14,6621
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00007331
Vzorec:
C₆H₅NO₃ Bod varu: 279 °C (rozkl.) Bod tání: 110…115 °C Hustota: 1,480 Bod vzplanutí: 169 °C (336 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007331 CAS číslo: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6621 |