Tisk…
4-Nitrofenol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
157050010 157050050 157051000 157052500 157050051
ACRO157050010EA 3940 CZK
ACRO157050010 ACRO157050050 ACRO157051000 ACRO157052500 ACRO157050051
4-Nitrofenol 99%
4-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod varu: 279 °C (760 mmHg)
Bod tání: >112 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007331
CAS číslo: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06654
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %