2-Nitrofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06790.0100
8.06790.0500
8.06790.0100EA
1100
CZK
8.06790.0100
8.06790.0500
2-Nitrofenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenol
Vzorec:
C₆H₅NO₃ Bod varu: 214,6 °C (1013 hPa) Bod tání: 43…45 °C Hustota: 1,599 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011688 CAS číslo: 88-75-5 EINECS: 201-857-5 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06717 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 2.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 43 - 45 °C |
Molar Mass | 139.11 g/mol |
Boiling Point | 215 - 216 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.15 hPa (25 °C) |
Flash Point | 108 °C |
Ignition Point | 550 °C |