Tisk…

2-Nitrofenol 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: o-Nitrophenol

128740010 128740050 128741000 128745000
ACRO128740010EA 4120 CZK
ACRO128740010 ACRO128740050 ACRO128741000 ACRO128745000
2-Nitrofenol 99%
2-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod varu: 214,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43…47 °C
Hustota: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011688
CAS číslo: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR