Tisk…
4-Nitroveratrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dimethoxynitrobenzene
A18264.14 A18264.18 A18264.30
A18264.14EA 1650 CZK
A18264.14 A18264.18 A18264.30
4-Nitroveratrole ≥98%
4-Nitroveratrole
Purity: 98+% CAS No.: 709-09-1 Molecular Formula: C8H9NO4 Formula Weight: 183.16 Melting Point: 95-98° Boiling Point: 221-223°/10mm MDL No.: MFCD00007238
Vzorec: C₈H₉NO₄
MW: 183.16
Bod varu: 221…223 °C (10 mmHg)
Bod tání: 95…98 °C
Hustota: 1.1888 g/cm³ (132.7 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007238
CAS číslo: 709-09-1
EINECS: 211-906-2