4-Nitroanisole 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19152.0B
A19152.30
A19152.0BEA
10130
CZK
A19152.0B
A19152.30
4-Nitroanisole 97
4-Nitroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 Bod varu: 260 °C Bod tání: 50…54 °C Hustota: 1.233 Bod vzplanutí: 130 °C (266 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007327 CAS číslo: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06682 |