Tisk…
4-Nitroanisole 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
147020050 147022500
ACRO147020050EA 787 CZK
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisole 99+%
4-Nitroanisole
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 260
Bod tání: 51…53 °C
Hustota: 1.254
Bod vzplanutí: 130 °C
MDL Number: MFCD00007327
CAS číslo: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %