Tisk…
3-Nitrophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20895.0025 8.20895.0100
8.20895.0025EA 3400 CZK
8.20895.0025 8.20895.0100
3-Nitrophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…95 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007240
CAS číslo: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Synonyms m-Nitrophenol
Hill Formula C6H5NO3
Chemical Formula O2NC6H4OH