Tisk…
3-Nitrophenol, crystals
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 9290 CZK
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrophenol, crystals
3-Nitrophenol
Soluble in ethanol and water.
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007240
CAS číslo: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682