Tisk…
VWR®, Špičky pipetovací s filtrem
Dodavatel: VWR Collection
732-0515EA 0 CZK
732-0515 732-0540 732-0542 732-0536 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Špičky pipetovací s filtrem
Špičky pipetovací
Všechny špičky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 100% čistého PP v lékařské kvalitě. Vyráběno v nejkvalitnějších formách. Tyto špičky lze použít tam, kde práce vyžaduje vyšší standardy. Sterilní výrobky jsou testovány na kontaminaci endotoxiny (pyrogen) a jsou certifikovány podle standardů USP. Pryskyřice jsou testovány na kontaminaci kovy. Certifikáty s výsledky zkoušek jsou provázány s číslem šarže.
  • širší těsnící část zajišťuje lepší a dlouhotrvající těsnící efekt bez protékání jak u nových, tak u starých pipet
  • garantováno bez stop přítomnosti DNA, DNáz/