Tisk…
Nitrobenzen, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
06084-1ML-F 06084-5ML-F
06084-1ML-FEA 691 CZK
06084-1ML-F 06084-5ML-F
Nitrobenzen, Supelco®
Nitrobenzen
Vzorec: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Bod varu: 210,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5,7 °C
Hustota: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007043
CAS číslo: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8aa85a398833ac71f039039607b0f966209055c&vid=41684d31c0839075353f470379903cf0e8890f8b&prid=web&clid=SAPDAM