Tisk…
Nitrobenzen 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
415780250 415785000 415780025
ACRO415780250EA 1490 CZK
ACRO415780250 ACRO415785000 ACRO415780025
Nitrobenzen 99+% ACS
Nitrobenzen
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 210,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5…6 °C
Hustota: 1,205 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007043
CAS číslo: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g