Tisk…
1,3-Dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D194255-100G D194255-25G
SIALD194255-100GEA 1750 CZK
SIALD194255-100G SIALD194255-25G
1,3-Dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1,3-Dinitrobenzen
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007222
CAS číslo: 99-65-0
EINECS: 202-776-8
UN: 3443
ADR: 6.1,II