N-methylanilin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L13873.22
L13873.36
L13873.0E
L13873.PG
L13873.22EA
876
CZK
L13873.22
L13873.36
L13873.0E
L13873.PG
N-methylanilin ≥98%
N-methylanilin
Purity: 98%
CAS No.: 100-61-8
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5710
Melting Point: -57°
Boiling Point: 194-197°
Beilstein Reference: 741982
Merck Reference: 14,6019
UN No.: 2294
MDL No.: MFCD00008283
Vzorec:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Bod varu: 194…197 °C Bod tání: –57 °C Hustota: 0,989 Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008283 CAS číslo: 100-61-8 EINECS: 202-870-9 UN: 2294 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6019 |