Tisk…
N-methylanilin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
126270010 126275000 126270025
ACRO126270010EA 3200 CZK
ACRO126270010 ACRO126275000 ACRO126270025
N-methylanilin 99%
N-methylanilin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 195 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,987 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008283
CAS číslo: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5685 to 1.5725 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g