Tisk…
3,4,5-Trimethoxyaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L01619.06 L01619.14
L01619.06EA 1120 CZK
L01619.06 L01619.14
3,4,5-Trimethoxyaniline ≥98%
3,4,5-Trimethoxyaniline
Purity: 98+% CAS No.: 24313-88-0 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 642919 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008393
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008393
CAS číslo: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III