Tisk…
3,4,5-Trimethoxyaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
139900100 139900250
ACRO139900100EA 1860 CZK
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Trimethoxyaniline 97%
3,4,5-Trimethoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008393
CAS číslo: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %