Tisk…
3,5-Dimethoxyaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
115360250 115361000 115360050
ACRO115360250EA 4090 CZK
ACRO115360250 ACRO115361000 ACRO115360050
3,5-Dimethoxyaniline 98%
3,5-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Bod varu: 178 °C (20 mmHg)
Bod tání: 53…55 °C
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008392
CAS číslo: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %