Tisk…
3,5-Dinitroaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
116940010 116940100
ACRO116940010EA 1490 CZK
ACRO116940010 ACRO116940100
3,5-Dinitroaniline 98%
3,5-Dinitroaniline
Vzorec: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Bod tání: 159…163 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007263
CAS číslo: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1500 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %